Key Documents
40727
Sigma-Aldrich
1,3-dimetil-2-imidazolidinona
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
N,N′-Dimetiletileno ureia, DMEU, DMI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.15
Beilstein:
108808
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
pb
224-226 °C (lit.)
solubilidade
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
densidade
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A 1,3-dimetil-2-imidazolidinona (DMI) é um derivado da imidazolidina. Relatou-se que atua como promotora minimizando a formação de subprodutos da dialquilação e acelerando a taxa de monoalquilação da γ-butirolactona. Investigou-se a conversão de CO2 para formar álcoois com menos de 2 carbonos por hidrogenação catalítica homogênea usando DMI como solvente.
Aplicação
A 1,3-dimetil-2-imidazolidinona (DMI) pode ser usada:
  • Como solvente substituto da tri-hexametilfosforamida (HMPA) na síntese de 1,2-bis(trimetilsilil)benzeno.
  • Como solvente na prenilação α-regiosseletiva de imina.
  • Como componente de fase móvel em análise cromatográfica de exclusão por tamanho de celulose.
Outras notas
Solvente usado em diversas transformações orgânicas sintéticas. Estudado na formação de complexos metálicos de transição de hidro-silanodiol estabilizados, produzidos por métodos fotoquímicos a partir de arilsilanos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Highly selective hydrogenation of CO2 into C2+ alcohols by homogeneous catalysis.
Qian Q, et al.
Chemical Science, 6(10), 5685-5689 (2015)
Case Study of a γ-Butyrolactone Alkylation with 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone as a Promoter.
Li B, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 609-611 (2001)
SEC-MALLS analysis of cellulose using LiCl/1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as an eluent.
Yanagisawa M, et al.
Cellulose, 11(2), 169-176 (2004)
Tsugio Kitamura et al.
The Journal of organic chemistry, 78(7), 3421-3424 (2013-03-20)
A practical and safe synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene from 1,2-dichlorobenzene and Me3SiCl was achieved by use of a hybrid metal of Mg and CuCl in the presence of LiCl in 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMI). This method does not require a toxic HMPA, provides
Li-Ming Zhao et al.
Organic letters, 14(3), 886-889 (2012-01-24)
A highly α-regioselective prenylation of imines has been successfully developed. The efficiency of this approach is confirmed by a wide range of imines including N- and C-aryl aldimines, N-alkyl aldimines, C-alkyl aldimines, and N- and C-aryl ketimines. The approach uses