224766
N-Methylcaprolactam
99%
Sinônimo(s):
Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
106-108 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCCCC1=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
chave InChI
ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?