Documentos Principais
283010
Sigma-Aldrich
N-Acetylcaprolactam
99%
Sinônimo(s):
1-Acetyl-2-oxohexamethyleneimine, 1-Acetylhexahydro-2H-azepin-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
155.19
Beilstein:
119598
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
imide
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(9)11/h2-6H2,1H3
chave InChI
QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Acetylcaprolactam has been used:
  • as initiator to investigate kinetics of anionic polymerization of ε-caprolactam
  • in ring-opening polymerization of nylon 6
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Effect of composite preparation techniques on electrical and mechanical properties and morphology of nylon 6 based conductive polymer composites.
Koysuren O, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 102(3), 2520-2526 (2006)
The kinetic equation for the initiated, anionic polymerization of ?-caprolactam.
Greenley RZ, et al.
Macromolecules, 2(6), 561-567 (1969)