Documentos Principais
M73788
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-piperidone
99%
Sinônimo(s):
1-Methyl-2-piperidone, 1-Methyl-6-oxopiperidine, N-Methyl-δ-valerolactam, N-Methyl-2-piperidinone, N-Methyl-2-piperidone, N-Methylpiperidone, N-Methylvalerolactam
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
113.16
Beilstein:
1708
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
p.e.
105-106 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
chave InChI
GGYVTHJIUNGKFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ekaterina F Kolesanova et al.
International journal of peptides, 2013, 197317-197317 (2013-09-13)
Unified schedule for multiple parallel solid-phase synthesis of so-called "difficult" peptides on polypropylene pins was developed. Increase in the efficiency of 9-fluorenyl(methoxycarbonyl) N-terminal amino-protecting group removal was shown to have a greater influence on the accuracy of the "difficult" peptide