Documentos Principais
757225
Sigma-Aldrich
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
196.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
274-277 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1cc2sc(C=O)cc2s1
InChI
1S/C8H4O2S2/c9-3-5-1-7-8(11-5)2-6(4-10)12-7/h1-4H
chave InChI
UBKNFAFBINVTOP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This molecule has been used in the synthesis of novel metal-free organic dyes for Dye-Sensitized Solar Cells reaching conversion efficiencies of 6.23%.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Shao-Lu Li et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 26(26), 2792-2794 (2006-10-03)
Two novel metal-free organic dyes containing thienothiophene and thiophene segments have been synthesized. Nano-crystalline TiO2 dye-sensitized solar cells were fabricated using these dyes as light-harvesting sensitizers, and a high solar energy-to-electricity conversion efficiency of 6.23% was achieved.