Documentos Principais
924423
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Sinônimo(s):
1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
210.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(c(c(c1C=O)O)C=O)O)C=O
chave InChI
KAPNIDMXEKQLMQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)