767921
1,3,5-Triscarboxyphenylethynylbenzene
≥95%
Sinônimo(s):
4,4′,4′′-(1,3,5-benzenetriyltri-2,1-ethynediyl)trisbenzoic acid, 4,4′,4′′-[benzene-1,3,5-triyl-tris(ethyne-2,1-diyl)]tribenzoic acid, BTE, H3BTE
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
222-223 (decomposition)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C#Cc2cc(cc(c2)C#Cc4ccc(cc4)C(=O)O)C#Cc3ccc(cc3)C(=O)O
InChI
1S/C33H18O6/c34-31(35)28-13-7-22(8-14-28)1-4-25-19-26(5-2-23-9-15-29(16-10-23)32(36)37)21-27(20-25)6-3-24-11-17-30(18-12-24)33(38)39/h7-21H,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)
chave InChI
NIJMZBWVSRWZFZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)