Documentos Principais
706884
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene
greener alternative
95%
Sinônimo(s):
H3BBC, H3TCBPB, TCBTB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H30O6
Número CAS:
Peso molecular:
666.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>300 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)-c4ccc(cc4)-c5ccc(cc5)C(O)=O)-c6ccc(cc6)-c7ccc(cc7)C(O)=O
InChI
1S/C45H30O6/c46-43(47)37-19-13-31(14-20-37)28-1-7-34(8-2-28)40-25-41(35-9-3-29(4-10-35)32-15-21-38(22-16-32)44(48)49)27-42(26-40)36-11-5-30(6-12-36)33-17-23-39(24-18-33)45(50)51/h1-27H,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
chave InChI
PEQRGMPXYDIZSX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicação
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene is used as a linker molecule for the synthesis of high performance metal-organic framework (MOFs).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)