Ensaio
98%
pf
232-235 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15N3/c1-4-10-16(11-5-1)19-22-20(17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hole blocking capability of 2,4,6-triphenyl-1,3,5-triazine as a non-transporting filler material has been investigated.
Aplicação
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine has been used as a hole-blocking material for electroluminescent devices (ELD).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Hole-blocking characteristics of 2, 4, 6-triphenyl-1, 3, 5-triazine as a non-transporting filler material.
Thin Solid Films, 363(1), 252-254 (2000)