Key Documents
52045
Sigma-Aldrich
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H30N6
Número CAS:
Peso molecular:
258.41
Beilstein:
1105038
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (NT)
forma
solid
pf
147-152 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
chave InChI
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Nitrogen analog of 18-crown-6 in which the secondary amines act as excellent electron donors to transition metal cations. Review
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D.H. Busch
Accounts of Chemical Research, 11, 392-392 (1978)