433349
Cyclen tetrahydrochloride
98%
Sinônimo(s):
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane tetrahydrochloride
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
>293 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C8H20N4.4ClH/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1;;;;/h9-12H,1-8H2;4*1H
chave InChI
SBWLCGZEBQGYRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
433349-100MG | |
433349-1G | 4061832109923 |