192422
1-Bromotridecane
98%
Sinônimo(s):
Tridecyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.2 (vs air)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-13H2,1H3
chave InChI
BFDNZQUBFCYTIC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- tetradecanoic acid enriched with 13C at carbons 1, 3, or 6
- (Z)-7-henicosene
- (Z)-(2′R)-[N-carboethoxypyrrolidine]tetradec-1-ene
- 2,3,6,7,10,11,14,15-octaalkyloxytetrabenzo[a,d,g,jlcyclododecatetraenes (CTTV-n) containing n=4-15 methylenic units in the alkyloxy substituents
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?