199494
1-Bromooctadecane
≥97.0%
Sinônimo(s):
Octadecyl bromide, Stearyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0%
Formulário
solid
p.e.
214-216 °C/12 mmHg (lit.)
pf
25-30 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
chave InChI
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?