238333
1-Bromopentadecane
97%
Sinônimo(s):
Pentadecyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
10.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
159-160 °C/5 mmHg (lit.)
pf
17-19 °C (lit.)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
chave InChI
JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?