124095
1-Bromo-3-methylbutane
96%
Sinônimo(s):
Isoamyl bromide, Isopentyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4409 (lit.)
p.e.
120-121 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble at 16.5 °C (0.02g/100ml)
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?