306878
2-Bromo-2-methylbutane
95%
Sinônimo(s):
tert-Amyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CBr(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
151.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4423 (lit.)
p.e.
107 °C/735 mmHg (lit.)
densidade
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
chave InChI
JOUWCKCVTDSMHF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The enthalpies of the solution of 2-bromo-2-methylbutane and 2-bromo-2-methylpropane in mono- and dialcohols were studied.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
The enthalpies of solution of 2-bromo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylbutane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LM, et al.
Thermochimica Acta, 322(1), 57-61 (1998)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
306878-5G | 4061837072512 |
306878-100G | 4061837072505 |