152463
2-Methyl-2-butanol
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
12 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
819 °F
Lim. expl.
9 %
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
pH
6.0 (20 °C, 118 g/L)
p.e.
102 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
chave InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
68.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol