118389
1,3-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
121-124 °C (lit.)
densidade
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC(C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
SGVUHPSBDNVHKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup