P8025
3-Pentanol
98%
Sinônimo(s):
sec-inact.-Pentyl alcohol, Diethyl carbinol
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
815 °F
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
p.e.
114-115 °C/749 mmHg (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)CC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A starting material for the preparation of liquid crystals, 1-ethylpropyl (R)-2-[4-(4′-alkoxybiphenylcarbonyloxy)-phenoxy]propionates by reacting with chiral (S)-lactic acid.
- Solvent/reductant in the catalytic deoxydehydration reaction of C4−C6 sugar alcohols into linear polyene using methyltrioxorhenium as a catalyst.
- A reactant for the synthesis of 3-(4-bromophenyloxy)pentane by reacting with 4-bromophenol via base-catalyzed Mitsunobu reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate