Documentos Principais
250023
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-Methylbutyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
151.04
Beilstein:
1718815
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]21/D +4.5°, c = 5 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
121-122 °C (lit.)
densidade
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
chave InChI
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
For the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Zh. Org. Khim., 28, 1173-1173 (1992)
Journal of Materials Chemistry, 2, 119-119 (1992)
Journal of Materials Chemistry, 3, 609-609 (1993)
Nathan T Derstine et al.
Journal of insect science (Online), 12, 93-93 (2013-02-21)
Two detection methods for the little fire ant, Wasmannia auropunctata (Roger) (Hymenoptera: Formicidae), both employing the pheromone attractant 2,5-dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine (2-MeBu-diMePy), were compared with peanut butter based detection, in order to evaluate differences in species specificity and detection reliability. Trapping was
Global Trade Item Number
SKUGTIN
250023-5G4061837392764
250023-1G4061837392757