Documentos Principais
325066
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol
97%
Sinônimo(s):
(R)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide, 3-Bromo-2-(R)-methyl-1-propanol
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH(CH3)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
153.02
Beilstein:
3600269
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]25/D −6.6°, c = 2 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
73-74 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
chave InChI
KIBOHRIGZMLNNS-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol is used as a starting material in the total syntheses of epothilone C and bistramide A. It can also be used as a structural modifier in the homochiral porous molecular networks.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Multi?step application of immobilized reagents and scavengers: a total synthesis of epothilone C.
Storer R I, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(10), 2529-2547 (2004)
Enantioselective total synthesis of bistramide A.
Crimmins M T and DeBaillie A C
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 4936-4937 (2006)
Control and induction of surface-confined homochiral porous molecular networks.
Tahara K, et al.
Nature Chemistry, 3(9), 714-719 (2011)