Documentos Principais
324922
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate
97%
Sinônimo(s):
(−)-Methyl (S)-β-bromoisobutyrate
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH(CH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
181.03
Beilstein:
1720832
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −23 to −16°, c = 5 neat
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
97.5-98.5 °C/62 mmHg (lit.)
densidade
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
chave InChI
FKWNAVCXZSQYTA-SCSAIBSYSA-N
Aplicação
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate can be used:
  • As a reference substrate in the alkylation reactions of vitamin B12 derivatives.
  • As a starting material in the preparation of biologically significant 3-[(2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-3-yl)thio]-2-methylpropanoic acids.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stereospecific synthesis of 3-[(2H-1, 2, 4-Benzothiadiazine-1, 1-dioxide-3-yl) thio]-2-methylpropanoic acids
Tait A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(9), 2703-2706 (1996)