A1750
Acetobromo-α-D-glucose
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
1-Bromo-α-D-glucose tetraacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D 188 to 202 °, c = 1 in chloroform
contém
1% CaCO3 as stabilizer
cor
white to off-white
pf
88.5 °C ((191.3 °F ))
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
chave InChI
CYAYKKUWALRRPA-RGDJUOJXSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?