195332
1-Bromotetradecane
97%
Sinônimo(s):
Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
pb
175-178 °C/20 mmHg (lit.)
pf
5-6 °C (lit.)
densidade
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
chave InChI
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- tetradecylferrocene
- cationic and zwitterionic gemini surfactants
- metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4′-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups
- 9-tetradecylcarbazole
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?