Documentos Principais
17210
Sigma-Aldrich
1-Bromoheptadecane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Heptadecyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)16Br
Número CAS:
Peso molecular:
319.36
Beilstein:
1702196
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
solid
p.e.
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
chave InChI
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)