Documentos Principais
245038
Sigma-Aldrich
1-Bromoundecane
98%
Sinônimo(s):
Undecyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10Br
Número CAS:
Peso molecular:
235.20
Beilstein:
1098390
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
8.2 (vs air)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
137-138 °C/18 mmHg (lit.)
pf
−9 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
chave InChI
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Bromoundecane (undecyl bromide) was used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Enantioselective total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin using Oppolzer?s sultam directed aldol reaction.
Kumaraswamy G and Markondaiah B.
Tetrahedron Letters, 49(2), 327-330 (2008)