234451
1-Bromohexadecane
97%
Sinônimo(s):
Cetyl bromide, Hexadecyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
10.6 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
190 °C/11 mmHg (lit.)
pf
16-18 °C (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
chave InChI
HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- in the preparation of soluble carbon nano-onions by covalent functionalization with hexadecyl chains
- as extraction solvent in determination of endocrine-disrupting phenols (EDPs) in water samples by ultrasound-assisted emulsification microextraction (MS-USAEME) method
- in the preparation of [2-(methacryloyloxy)ethyl]dimethylhexadecylammonium bromide monomer, required for the synthesis of novel methacrylate based adsorbents
- in the synthesis of surfactant, N-hexadecyl ethylenediamine triacetic acid (HED3A)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
350.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
177 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?