232068
Cesium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cesium hydroxide hydrate
About This Item
Fórmula linear:
CsOH
Número CAS:
Peso molecular:
149.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
liquid
concentração
50 wt. % in H2O
Impurezas
≤15000.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
1.72 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Cesium hydroxide solution can be used to adjust the pH of rinsesolutions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Brenda Farrell et al.
The Journal of general physiology, 152(7) (2020-05-10)
Outer hair cell (OHC) electromotility amplifies acoustic vibrations throughout the frequency range of hearing. Electromotility requires that the lateral membrane protein prestin undergo a conformational change upon changes in the membrane potential to produce an associated displacement charge. The magnitude
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was