415219
Strontium hydroxide octahydrate
95%
Sinônimo(s):
Strontium dihydroxide octahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
crystals and lumps
Impurezas
SrCO3, trace
densidade
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- As a precursor to synthesize Sr-based nanomaterials by sol-gel hydrothermal method.
- To fabricate perovskite solar cells with enhanced performance.
- To synthesize solid base catalysts for solid-liquid interface reactions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges