245623
1-Chlorohexadecane
95%
Sinônimo(s):
Cetyl chloride, Hexadecyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
129 mmHg ( 21 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
149 °C/1 mmHg (lit.)
pf
8-14 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
chave InChI
CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?