Documentos Principais
289612
Sigma-Aldrich
N-Ethylcyclohexylamine
98%
Sinônimo(s):
N-Cyclohexylethylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H11NHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
127.23
Beilstein:
2070280
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
473 °F
Lim. expl.
7.6 %
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
165 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
chave InChI
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
N-Ethylcyclohexylamine was used in the synthesis of a series of isatin-N-Mannich bases.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of isatin-N-mannich bases.
Varma RS and Nobles WL.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 3(4), 462-465 (1966)