294942
N,N-Dicyclohexylmethylamine
97%
Sinônimo(s):
N-Methyldicyclohexylamine
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
pb
265 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3
chave InChI
GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- catalyst during O-phenylation of tertiary alcohol with organobismuth(V) compounds
- base during Pd-catalyzed 5-endo-trig cyclization of 1-(o-bromophenyl)-2-methylprop-2-en-1-ol
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.