290629
N,N-Dimethylcyclohexylamine
99%
Sinônimo(s):
Cyclohexyldimethylamine, Dimethylaminocyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
3.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
419 °F
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
158-159 °C (lit.)
densidade
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as switchable hydrophilicity solvent (SHS) for the extraction of lipids from freeze-dried samples of Botryococcus braunii microalgae for biofuel production
- as catalyst in three-component organocatalyzed Strecker reaction on water
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?