Documentos Principais
463434
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
98%
Sinônimo(s):
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CH2N(C6H11)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
218.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
44-47 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
chave InChI
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rodriguez VG, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 19, 703-703 (1996)