B1145000
Bromhexine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine hydrochloride, N-(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexylamine hydrochloride, Bromohexine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bromhexine
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
chave InChI
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)