51082
Bromhexine hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine hydrochloride, N-(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexylamine hydrochloride, Bromohexine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% (AT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
chave InChI
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Cough-cold syrup using high performance liquid chromatography (HPLC).
- Pharmaceutical formulations using gas liquid chromatography (GLC) and high performance liquid chromatography (HPLC).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?