21210
D-Pantothenic acid hemicalcium salt
≥98.0%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +27±2°, c = 5% in H2O
Impurezas
≤0.002% heavy metals
perda
≤3% loss on drying
cor
white
pH
6.8-7.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, almost colorless
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
chave InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1