C8731
Calcium pantothenate
meets USP testing specifications, monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
Sinônimo(s):
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Formulário
crystalline
powder
peso molecular
monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
cor
white
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
chave InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Descrição geral
Aplicação
- as a component of vitamin solution for synthetic media
- as a component of vitamin mix for the ICS medium mix
- as a component of a chemically defined diet for metal depletion studies in Drosophila
- as a supplement to study coenzyme A metabolism in mouse models of non-alcoholic steatohepatitis
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?