Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
R7649
Sigma-Aldrich
(−)-Riboflavina
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Lactoflavina, Vitamina B2, Vitamina G
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
376.36
Beilstein:
97825
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% dry basis
Formulário
powder
cor
dark yellow
pf
290 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
chave InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Descrição geral
A riboflavina é uma vitamina essencial solúvel em água. Determinou-se que suas principais fontes são leite e ovos. A riboflavina, de modo geral, se encontra ligada a enzimas em todos os tecidos. Quando a riboflavina está localizada no plasma, se liga ligada à albumina e a imunoglobulinas específicas.
Aplicação
(-)-Riboflavina foi usada para estudar seu efeito antimicrobiano in vitro, por meio da ativação por luz ultravioleta A (UVA).Ela também foi utilizada em superfície revestida de colágeno da membrana de polietileno para reticulação de astrócitos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A riboflavina atua como precursora dos cofatores da enzima ativa riboflavina 5′-monofosfato (também conhecida como flavina mononucleotídeo ou FMN) e flavina adenina dinucleotídeo (FAD). A deficiência de riboflavina na dieta leva a uma síndrome bem definida conhecida como ariboflavinose. A riboflavina tem efeitos protetores contra o desenvolvimento de tumores e doença cardiovascular. Sua deficiência costuma afetar o metabolismo que envolve reações redox. A riboflavina foi determinada como sendo essencial para absorção de ferro, desenvolvimento gastrointestinal, neurogênese, vascularização corneana e opacidade corneana.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Evaluation of antibacterial efficacy of photo-activated riboflavin using ultraviolet light (UVA)
Makdoumi K, et al.
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 248(2), 207-212 (2010)
Mechanical stretching elevates peptidyl arginine deiminase 2 expression in astrocytes
Algeciras ME, et al.
Current Eye Research, 33(11-12), 994-1001 (2008)
Photochemical eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus by blue light activation of riboflavin
Makdoumi K, et al.
Acta Ophthalmologica, 95(5), 498-502 (2017)
The efficiency of cross-linking methods in eradication of bacteria is influenced by the riboflavin concentration and the irradiation time of ultraviolet light
Backman A, et al.
Acta Ophthalmologica, 92(7), 656-661 (2014)
Antioxidant enzyme levels in the erythrocytes of riboflavin-deficient and Trichinella spiralis-infected rats
Tumkiratiwong P, et al.
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 34(3), 480-485 (2003)
Artigos
How riboflavin and othercell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of riboflavin.