T4562
Tiamina
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Aneurina, Vitamina B1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
98.0-102.0%
Formulário
solid
pf
250 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
How thiamine and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of thiamine.