P6155
Pyridoxal hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
Mw 203.62 g/mol
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
pf
173 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
chave InChI
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how Vitamin B6, Pyridoxal and Pyridoxine affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of pyridoxal, pyridoxine.