1.06691
Sodium thioglycolate
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Sodium thioglycolate, Thio glycolic acid sodium salt, Thio glycocoll sodium salt, Mercapto acetate sodium salt,,
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
embalagem
pkg of 500 g
condição de armazenamento
(Tightly closed)
pH
6.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
260-335 °C
solubilidade
609.1 g/L
densidade volumétrica
200 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].SCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.