B2551
Brewer thioglycollate medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Thioglycollate Medium (Brewer)
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
sterility testing
microbiology
adequação
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
Aplicação
Componentes
Proteose Peptone 10.00
Infusion from Beef 17.50
Dextrose 5.00
Sodium Chloride 5.00
Dipotassium Phosphate 2.00
Sodium Thioglycollate 0.50
Methylene Blue 0.002
Agar 0.50
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques