90404
Thioglycolate Broth with Resazurine
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Fluid Thioglycolate Medium
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 7937:2004
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 0.75 g/L
casein enzymic hydrolysate, 15.00 g/L
L-cystine, 0.50 g/L
dextrose, 5.50 g/L
resazurine, 0.001 g/L
sodium chloride, 2.50 g/L
sodium thioglycolate, 0.50 g/L
yeast extract, 5.00 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.1±0.2
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
sterility testing
microbiology
adequação
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques