Documentos
STBMFTM12DP
Millipore
Meio líquido de tioglicolato, duplo-embalado
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Caldo de tioglicolato, Meio de tioglicolato líquido, Meio de tioglicolato líquido (FTGM)
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nível de qualidade
descrição
Bottle with screw cap and septum, Double packed
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
forma
liquid
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
double packed of
capacidade do frasco
125 mL
volume do frasco
100 mL , filling volume
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
anaerobic bacteria
Descrição geral
O meio de tioglicolato líquido (FTM) é um componente crítico da nossa solução STERITEST®. O produto foi formulado e testado para atender aos requisitos da EP 2.6.1, USP 71 e JP 4.06. Nossa abordagem de fabricação garante o mais alto nível de qualidade para os nossos meios, melhora a precisão e reduz significativamente o risco de interpretações erradas e resultados falsos. A embalagem Tyvek® dupla esterilizada permite a otimização dos procedimentos de limpeza, para minimizar o risco de contaminação cruzada em capelas de fluxo laminar e garantir uma descontaminação eficiente das câmaras de isolamento. O líquido tem aspecto amarelo claro, ligeiramente opalescente e viscoso, com um anel rosa em suspensão ≤ 1 cm. O pH do produto é 7,1 ± 0,2, e ele pode ser armazenado a 2-25 °C. A temperatura de incubação varia entre 30-35 °C, com um tempo de incubação de 7-14 dias. O produto é fornecido em 12 frascos de 100 ml de meio, com uma tampa de rosca com um fechamento de septo que reduz o risco de contaminação cruzada e inibição do crescimento.
Aplicação
O meio de tioglicolato líquido (FTM) destina-se principalmente à detecção de bactérias anaeróbias. Contudo, ele permite também a detecção de bactérias aeróbias. Os organismos de CQ incluem Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Este meio é usado para testes de esterilidade por filtração por membrana ou inoculação direta.
Testes de esterilidade (filtração por membrana e inoculação direta)
Testes de biocarga
Componentes
Tampa de rosca com septo
Meio de cultura
Tioglicolato líquido
Nota de análise
A turbidez indica crescimento
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2