TZA000010
Dispositivo Steridilutor® NEO
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Sinônimo(s):
Dispositivo Steridilutor® NEO para testes de esterilidade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Nível de qualidade
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidade
sterile; γ-irradiated
fabricante/nome comercial
Steridilutor®
embalagem
pkg of 10 blisters per box, Single packed
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
configurado para
necessário, mas não fornecido