Documentos Principais
TZHVSL210
Millipore
Dispositivo Steritest® NEO
This green base canister with a single needle is ideal for testing solvents, creams, ointments, and veterinary injectables.
Sinônimo(s):
Dispositivo Green Base Steritest® NEO para testes de esterilidade, Dispositivo de teste de esterilidade, dispositivo de filtração por membrana, recipiente de filtração por membrana, filtração por membrana fechada
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon (for canister)
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
Nível de qualidade
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidade
sterile; γ-irradiated
fabricante/nome comercial
Steritest®
embalagem
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parâmetros
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
C tubulação
850 mm
cor
green Canister Base
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
solvent(s)
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: 2 recipientes
O Steritest® NEO é um dispositivo de filtração por membrana para testes de esterilidade de produtos farmacêuticos filtráveis. O dispositivo simplifica todos os aspectos dos testes, desde o manuseio até a rastreabilidade. O sistema fechado minimiza falso-positivos e oferece os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade, garantindo que os produtos farmacêuticos nunca sejam expostos ao ambiente durante o processo de teste. Este sistema de teste oferece um processo de teste otimizado e totalmente compatível com regulamentos quando usado com a bomba Steritest® Symbio, acessórios específicos e meios de cultura e líquidos de lavagem de alta qualidade. As conexões do recipiente e a estrutura reforçada da base melhoram a resistência à pressão. O adaptador de agulha única é usado para produtos em frascos ou ampolas. Uma agulha de respiro separada é incluída para transferência do produto em teste, meios de cultura ou tampão de lavagem. Os recipientes têm base verde, que indica maior compatibilidade química com solventes devido à membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) Durapore® e ao polímero específico do recipiente (náilon). Isto otimiza a compatibilidade química dos produtos dissolvidos em solventes.
Aplicação
O dispositivo Steritest® NEO é usado para testes de esterilidade de produtos dissolvidos em solventes (como cremes, pomadas e injetáveis veterinários), que requerem maior compatibilidade química.
Características e benefícios
  • Um centro para teste de esterilidade com nossos dispositivos, bombas, meios, fluidos e serviços
  • Os dispositivos Steritest® são fabricados em nosso Centro de Excelência em Molsheim, França, com padrões de controle de alta qualidade mantendo o certificado de qualidade para cada lote.
  • Design da nova agulha
O design dessa nova agulha foi otimizado com comprimento curto de agulha, garras e nervuras para proporcionar destreza e segurança ao operador na perfuração do recipiente pequeno
  • Fluxo de trabalho mais inteligente
  • O novo dispositivo de cartucho Steritest® NEO se beneficia de todas as melhorias, como pinças coloridas, graduações para medição precisa do volume, identificação otimizada e a rastreabilidade com o novo rótulo removível
  • Configuração completamente fechada
Os produtos farmacêuticos nunca são expostos ao meio ambiente durante o processo de teste com dispositivos Steritest® NEO. Filtração, enxágue, adição de meio e incubação são realizados dentro de um sistema fechado.
  • Desempenho consistente
100% de testes de integridade, testes físicos e microbiológicos rigorosos realizados em cada etapa da montagem do dispositivo Steritest® NEO antes da liberação da fabricação.
  • Nova ferramenta de desconexão da tubulação
As braçadeiras de corte Velax® são montadas em todos os dispositivos Steritest® NEO e permitem o corte seguro e fácil dos tubos.
Embalagem
Embalagem com 10 blísteres embalados individualmente por caixa
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Application Note - Steritest™ NEO System – Sterility testing of products to be diluted in Isopropyl Myristate