Documentos Principais
SYMBLFH01
Millipore
Kit da bomba Steritest® Symbio LFH
The Steritest Symbio LFH Pump, designed to fit your testing environment
Sinônimo(s):
Bomba peristáltica, bomba para testes de esterilidade
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.75
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Nível de qualidade
Materiais
316L stainless steel cover (for pump head)
316L stainless steel head (of pump)
316L stainless steel holder (for bottle)
316L stainless steel housing (for screen)
316L stainless steel pump
316L stainless steel support (for drain tray)
EPDM rubber seal
glass window(s) (toughened)
polyester keys
polyphenylsulfone (PPSU) container (for drain tray)
polyphenylsulfone (PPSU) guide(s) (for tubing)
silicon seal
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Steritest®
H × W × depth
41.0 cm (16.1 in.) × 41.0 cm (16.1 in.) × 37.2 cm (14.6 in.), with accessories
pump body H × W × depth
27.2 cm (10.7 in.) × 33.3 cm (13.1 in.) × 37.2 cm (13.1 in.)
A cabeça da bomba
15.8 cm (6.2 in.)
peso
14.2 kg (31.3 lb ), (pump body)
15.8 kg (34.8 lb)with standard accessories
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
(Industrial microbiology)
compatibilidade
standard for VHP
Descrição geral
Com seu design compacto, a bomba Steritest® Symbio LFH pode ser usada confortavelmente nos menores ambientes de teste. Na configuração padrão, esta bomba é usada, em capelas de fluxo laminar, cabines de segurança biológica ou em salas limpas. No entanto, ela também pode ser usada em um isolador, com a Steritest® Symbio em altura e a extensão do cabo de conexão da Steritest® Symbio.
O fechamento automático do cabeçote da bomba elimina o risco de comprimir a luva e garante uma divisão confiável da amostra líquida. Como as condições de trabalho ergonômicas são fundamentais, a bandeja de drenagem e o porta-frascos podem ser fácil e flexivelmente posicionados ao redor do cabeçote da bomba em ambientes de espaço limitado. Além disso, a bandeja de drenagem foi projetada para minimizar respingos sob a base do recipiente. O conveniente sistema de detecção de pressão da bomba, que pode ser executado em dois modos diferentes (monitoramento de pressão e regulação da pressão), reduz o risco de resultados falsos do teste e de interrupção do teste de esterilidade. Para efetuar uma amostragem reprodutível e de maior precisão até mesmo de volumes menores, a bomba dispõe de uma conveniente função de temporização. Para garantir ainda mais a reprodutibilidade do teste e estar sempre em conformidade com os procedimentos de teste definidos, os respectivos métodos de teste podem ser criados em um PC usando o software Steritest® Symbio. Esses métodos de teste serão, em seguida, transferidos para a bomba, e guiarão o operador através do fluxo de trabalho, passo a passo.
Uma ampla gama de acessórios opcionais também é oferecida para melhorar o fluxo de trabalho do teste de esterilidade.
Aplicação
A bomba Steritest® Symbio LFH (2 meios) é adequada para a realização de testes de esterilidade em capelas de fluxo laminar, cabines de segurança biológica, salas limpas ou no interior de um isolador. Os produtos estéreis que podem ser testados com o sistema Steritest® incluem soluções parenterais de grande e pequeno volume em frascos de vidro ou plástico, bolsas dobráveis, ampolas e frascos-ampolas, seringas pré-preenchidas, produtos liofilizados e outros produtos solúveis em ampolas ou frascos-ampolas, antibióticos em ampolas ou frascos-ampolas, dispositivos médicos e pós de difícil dissolução.
Características e benefícios
  • Design fácil de usar
  • Confiável
  • Seguro
  • Ergonômico
  • Intuitivo
Componentes
Bomba peristáltica
Guias certificado de qualidade
Suporte de frascos
Bandeja de drenagem
Tubulação de drenagem de silicone
Centro de comunicação
Cabo de alimentação elétrica
Cabo de rede
Dispositivo externo de armazenamento USB
3 guias rápidos
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
consumable
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado