Documentos
SYMBFSW01
Millipore
Pedal interruptor da bomba Steritest®
for use with Steritest® Symbio pump, This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinônimo(s):
Pedal controlador de bomba
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Controle sua bomba Steritest Symbio com os pés e libere as suas mãos. Com a vantagem de 2 modos de operação: iniciar e parar ou modo contínuo. O pedal é conectado à bomba por uma porta dedicada no centro de comunicação.
Aplicação
O pedal Steritest é compatível com as bombas Steritest® Symbio e as bombas Steritest® Equinox. O pedal opera em dois modos: iniciar/parar ou modo contínuo.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany