Key Documents
SYMBFLE01
Millipore
Bomba Steritest® Symbio FLEX
2 media pump kit for use in isolator or laminar flow hood
Sinônimo(s):
Bomba para testes de esterilidade, Bomba peristáltica
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
JA.12
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Nível de qualidade
Materiais
316L stainless steel pump (Pump Head Cover, Bottle Holder, Drain Tray Support)
EPDM rubber seal
polyester keys (keypad)
polyphenylsulfone (PPSU) tubing (Tubing guide, Drain Trat Container)
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
fabricante/nome comercial
Steritest®
A bomba
35.6 cm , with bottle holder
C bomba
61.1 cm , with accessories
A corpo da bomba
18.6 cm , with display
L corpo da bomba
27.6 cm
profundidade do corpo da bomba
36.1 cm
A cabeça da bomba
8.2 cm
aplicação(ões)
pharmaceutical (Industrial Microbiology)
sterility testing
Categorias relacionadas
Descrição geral
A bomba Steritest® Symbio FLEX, adequada para 2 recipientes de meios, foi projetada exclusivamente para se ajustar a recortes de isoladores redondos e ovais e pode ser instalada de várias maneiras. Na configuração padrão, essa bomba está sendo usada, integrada a um isolador, em uma integração baixa ou alta. Com base na configuração escolhida, são oferecidos kits de integração especialmente projetados (vendidos separadamente). Há dois kits de integração disponíveis, um para o design com recorte redondo e outro para o design com recorte oval. No entanto, graças à sua versatilidade, ela também pode ser usada em uma configuração de bancada para uso em uma capela de fluxo laminar, em uma cabine de segurança biológica ou em uma sala limpa.
O fechamento automático do cabeçote da bomba elimina o risco de prender as luvas e garante a divisão confiável da amostra líquida. Como as condições de trabalho ergonômicas são fundamentais, a bandeja de drenagem e o porta-frascos podem ser fácil e flexivelmente posicionados ao redor do cabeçote da bomba em ambientes de espaço limitado. Além disso, a bandeja de drenagem foi projetada para minimizar respingos sob a base do recipiente. O conveniente sistema de detecção de pressão da′bomba, que pode ser operado em dois modos diferentes (monitoramento de pressão e regulagem de pressão), reduz o risco de resultados falsos de teste e de interrupção do teste de esterilidade. Para efetuar uma amostragem reprodutível e de maior precisão até mesmo de volumes menores, a bomba dispõe de uma conveniente função de temporização. Para assegurar ainda mais a reprodutibilidade do teste e estar sempre em conformidade com os procedimentos de teste definidos, os respectivos métodos de teste podem ser criados em um computador usando o software Steritest® Symbio. Esses métodos de teste serão então transferidos para a bomba e conduzirão o operador pelo fluxo de trabalho, passo a passo.
Uma ampla variedade de acessórios opcionais também é oferecida para melhorar o fluxo de trabalho dos testes de esterilidade.
Aplicação
A bomba Steritest® Symbio LFH (2 meios) é adequada para a realização de testes de esterilidade no interior de um isolador, capelas de fluxo laminar, cabines de segurança biológica ou salas limpas. Os produtos estéreis que podem ser testados com o sistema Steritest® incluem soluções parenterais de grande e pequeno volume em frascos de vidro ou plástico, bolsas dobráveis, ampolas e frascos, seringas pré-cheias, produtos liofilizados e outros produtos solúveis em ampolas ou frascos, antibióticos em ampolas ou frascos, dispositivos médicos e pós de difícil dissolução.
Características e benefícios
  • Design fácil de usar.
  • Confiável por natureza.
  • Segurança de uso.
  • Design ergonômico.
  • Fácil de usar.
Componentes
O kit da bomba Steritest® Symbio FLEX é composto por:
  • Bomba peristáltica.
  • Guias certificado de qualidade.
  • Suporte de frascos.
  • Bandeja de drenagem.
  • Tubulação de drenagem de silicone.
  • Centro de comunicação.
  • Cabo de alimentação elétrica (específico da região).
  • Cabo de rede.
  • Dispositivo externo de armazenamento USB.
  • 3 Guias rápidos.
  • 2 hastes rosqueadas.
  • 1 vedação plana.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
consumable
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado